주요 문서
933473
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 3WL, 3" Handling
동의어(들):
Wafer Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
특이성
Handling 3", top lip, stepped bottom paddle.
Length: 120mm
애플리케이션
Wafer tweezer, Style 3WL, 3" are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)