일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Diamond Coated tweezer kit For fine and precision work: for demanding environments and working with hard samples or biological materials. Ideal for use in clean rooms. DLC tweezers tips are covered in a durable pure diamond film grown directly on the exposed metallic substrate. Body is non-magnetic, low carbon stainless steel. Set includes style 1, style 2A, style 3C, style 5, and style 7.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.