주요 문서
933449
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 15 mm
동의어(들):
Metal Discs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
디스크 직경
15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
애플리케이션
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 15mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)