주요 문서
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
동의어(들):
Metal Discs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
디스크 직경
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)