주요 문서
933368
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 15 mm
동의어(들):
stub adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
크기
15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)