주요 문서
933023
Sigma-Aldrich
Surface Mount Tweezers
Style 100
동의어(들):
Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Surface Mount Tweezers Style 100 are absolutely perfect for holding and installing Omni probe Tips. Especially if you′re using Cryo-lift out and have to install the tip with the rod already inserted into the SEM chamber.
Forceps provide a firm grip and longitudinal stability reducing the chance of dropping the tip.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)