주요 문서
932906
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 4 WF
동의어(들):
Gripper, Tweezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 12.0 mm. Depth: 9.0 mm. Tip Lip: E:2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)