추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
전이 온도
transition temp 86 °C (Tg)
solubility
2-methyltetrahydrofuran: soluble
ethyl acetate: soluble
λmax
305 nm±5 nm in ethyl acetate
353 nm±5 nm in ethyl acetate
형광
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
오비탈 에너지
HOMO 5.7 eV
LUMO 2.8 eV
SMILES string
[n]2(c3c(c7c2cccc7)cc(cc3)c4nc(nc(n4)c6ccccc6)c5ccccc5)c1ccccc1
InChI
1S/C33H22N4/c1-4-12-23(13-5-1)31-34-32(24-14-6-2-7-15-24)36-33(35-31)25-20-21-30-28(22-25)27-18-10-11-19-29(27)37(30)26-16-8-3-9-17-26/h1-22H
InChI key
VPPRLINZYBFAMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine, also known as DPTPCz, is used as host/TADF material in organic electronics. It is solution-processable, and quite popular for electroluminescent device, and other optoelectronic device, such as displays (OLED).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.