주요 문서
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
동의어(들):
Bathocuproine, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
360.45
Beilstein:
306714
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.23
Grade
sublimed grade
Quality Level
설명
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
분석
≥99% (HPLC)
손실
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
mp
279-283 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
형광
λem 386 nm±10 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
SMILES string
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI key
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)