About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H28N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
484.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
N1=C(O[C@H]([C@H]1c7ccccc7)c6ccccc6)C5(CC5)C2=N[C@@H]([C@@H](O2)c4ccccc4)c3ccccc3
InChI key
UAXGHJCFHMQPBJ-XAZDILKDSA-N
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
애플리케이션
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis. The copper-ligand complex has been shown to catalyze reactions of symmetric diaziridines with enol diazo compounds.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.