주요 문서
930849
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]-1H-imidazolyl-2-yl]Ni(Cp)Cl
동의어(들):
Chloro(cyclopentadienyl){1,3-bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]1H-imidazolium}nickel(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H45ClN2Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
768.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.21
양식
powder
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C1N4C([Ni]Cl)N(C5=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C(C)C=C5C)C=C4.c8cccc8
애플리케이션
[1,3-Bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]-1H-imidazolyl-2-yl]Ni(Cp)Cl is a Ni NHC catalyst for a variety of cross-coupling reactions.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Suzuki?Miyaura Cross-Coupling of Amides Using Well-Defined, Air- and Moisture-Stable Nickel/NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Complexes
Buchspies Jonathan et al.
Catalysts, 10, 372-372 (2020)