주요 문서
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C102H81ClN2Pd
Molecular Weight:
1476.62
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
애플리케이션
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)