주요 문서
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
동의어(들):
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C98H76Cl3N3Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
1508.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
애플리케이션
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)