분석
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
손실
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubility
toluene: soluble
형광
λem 625 nm (film)
오비탈 에너지
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.5 eV
λ
in toluene
UV 흡수
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
애플리케이션
Sublimed high purity material used as a dopant for orange-red TADF OLED.
EQE of 9.75 %.
EQE of 9.75 %.
TXO-TPA can be employed as a hole transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. This material exhibits good charge transport properties, contributing to the overall performance and efficiency.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.