About This Item
Linear Formula:
PtCl2(C6H5CN)2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
≥99.9%
SMILES string
[Pt](Cl)(Cl)([NH]#Cc2ccccc2)[NH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.