주요 문서
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
동의어(들):
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19Cl2N5
Molecular Weight:
292.21
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)