주요 문서
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
동의어(들):
3d bioprinting consumables
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NA.23
Quality Level
설명
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
애플리케이션
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)