설명
3mL pistons (100/box), white
Suitable for 3mL cartridge
애플리케이션
These are wiper pistons compatible with most fluids. A piston is inserted into the cartridge after it has been loaded with fluid to ensure uniform dispensing, prevent dripping, and eliminate waste by wiping barrel walls clean as fluid is dispensed.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.