주요 문서
915424
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Hexadeuterobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D6
CAS Number:
Molecular Weight:
84.15
Beilstein:
1905426
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
동위원소 순도
≥95 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
electronics
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)