동위원소 순도
99.6 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
포함
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Synthesis of isotopically labeled samples.
- As a 1H and 13C-NMR solvent.
- In the internal calibration of benzene stock solution.
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
관련 콘텐츠
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.