주요 문서
913103
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2N2Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
119.41
UNSPSC 코드:
12352302
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+2
SMILES string
N#[13C][Zn][13C]#N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)