주요 문서
658618
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(13C15N)2
Molecular Weight:
121.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
[15N]#[13C][Zn][13C]#[15N]
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;/i2*1+1,2+1;
InChI key
VJHHEOJUJAQMPF-GVEGDPDFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)