주요 문서
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30O4
CAS Number:
Molecular Weight:
310.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
liquid
포함
<300 ppm HQ as stabilizer
색상
colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
InChI key
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.9 °F
Flash Point (°C)
> 110.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)