분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
애플리케이션
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.