주요 문서
930199
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(TSO-Ph)
≥95%
동의어(들):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylthiophene 1-oxide)nickel(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H32NiOS
Molecular Weight:
571.40
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
애플리케이션
Ni(COD)(TSO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)