주요 문서
902853
Sigma-Aldrich
Metoprolol acid
≥95%
동의어(들):
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
267.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
powder or crystals
작용기
amine
carboxylic acid
hydroxyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)O
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)