주요 문서
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
Beilstein:
1936697
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)