주요 문서
901592
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SO2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.22
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
0.5 M in THF
density
0.8935 g/mL
SMILES string
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
  • Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
0.5 °F
Flash Point (°C)
-17.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)