주요 문서
901197
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
95%
동의어(들):
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H36NO3PPdS
CAS Number:
Molecular Weight:
592.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
특징
generation 3
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
163-169 °C (decomp.)
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Third-generation Buchwald precatalyst.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)