About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.446
density
1.02764 g/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI key
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객