About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H99N3O24
CAS Number:
Molecular Weight:
1114.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
m-dPEG®24-Azide (Azido-m-dPEG®24) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.