주요 문서
900596
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
reagent grade, ≥99.5 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3OD
CAS Number:
Molecular Weight:
36.07
Beilstein:
1733278
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
Grade
reagent grade
동위원소 순도
≥99.5 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2