동위원소 순도
99.8 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
포함
0.03 % (v/v) TMS
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
추천 제품
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.