주요 문서
900325
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g 
동의어(들):
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(C4H6O3)x(C4H6O3)y(C6H8O4)zCH3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
chips or granules
피드(feed) 비율
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
점도
1.5 dL/g
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.