주요 문서
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
동의어(들):
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
solid
점도
1.5 dL/g
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)