주요 문서
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
동의어(들):
Thioguanosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13N5O4S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
299.31 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)