Coupling Reagents & Nucleosides
자사는 올리고 합성과 그 이상의 애플리케이션을 위한 유용한 빌딩 블록, 커플링 시약 및 뉴클레오시드 제품군을 제공합니다. 뉴클레오시드 및 변형 뉴클레오시드는 핵산(DNA 및 RNA)을 구성하는 기본 구조 단위이며, 모든 생명체 내에서 유전자 정보를 인코딩, 전사 및 발현하는 역할을 합니다. 생물학적 시스템에서의 외부 올리고뉴클레오티드 합성은 자연적으로 발생하는 것 이상의 뉴클레오시드를 함유할 수 있는 사전에 결정된 서열의 핵산을 화학 합성하는 것입니다. 뉴클레오시드 포스포아미다이트를 사용한 일반적인 올리고뉴클레오티드 합성은 디블로킹, 커플링, 캡핑 및 산화의 4단계 공정에서 발생합니다. 커플링 시약은 이러한 단계에서 중요한 역할을 하며, 이는 빠르고 거의 정량적인 반응을 보장하는 효율적인 커플링 활성제입니다.
비천연 뉴클레오시드를 핵산에 결합하는 능력은 다음과 같은 다양한 연구 용도를 제공합니다.
- 서열 검출
- 가수분해 저항성
- 서열분석
- 효소 억제
뉴클레오시드 화학은 역전사효소 억제와 같은 화학요법 및 항바이러스 애플리케이션에 사용하는 약물에서 유용한 비천연 유사체를 생성합니다. 자사의 비천연 염기, 뉴클레오시드 유도체 및 중간체는 귀하의 올리고 또는 뉴클레오시드 유사체 합성 필요에 대한 유용한 출발점을 제공합니다.