About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
168.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
설명
Fp: 15.8°F
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4524
density
0.8680 g/mL at 25 °C
작용기
ketone
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
애플리케이션
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
15.8 °F
Flash Point (°C)
-9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.