주요 문서
283126
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
동의어(들):
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H7OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.30
Beilstein:
385956
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)