주요 문서
803014
Sigma-Aldrich
Quinoline-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H7N
Molecular Weight:
138.09
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+9
SMILES string
[13C]12=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=N2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-RIQGLZQJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)