주요 문서
797669
Sigma-Aldrich
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
69Ga
CAS Number:
Molecular Weight:
68.93
UNSPSC 코드:
12141715
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % (69Ga)
분석
99.9% (CP)
양식
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
질량 이동
M-1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
InChI key
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)