추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
69Ga
71Ga
양식
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
포장
pkg of 0.25 g
제조업체/상표
NIST®
저항도
25.795 μΩ-cm, 30°C
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.