주요 문서
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
동의어(들):
1,1-Dioxo-isothiazolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7NO2S
Molecular Weight:
121.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
SMILES string
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
InChI key
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)