주요 문서
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
291.77
Beilstein:
3919200
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (AT)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)