주요 문서
604801
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+5
저장 온도
room temp
SMILES string
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)