주요 문서
776580
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Val-OH
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
274.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
색상
white to beige
mp
109-113 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](C(C)C)NC(CNC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(16)17)14-8(15)6-13-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
YXXMEXYAHMBYIU-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)