주요 문서
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27D7H37O
CAS Number:
Molecular Weight:
391.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI key
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2