주요 문서
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
동의어(들):
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
175.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
113-120 °C
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(nc(cc2)C=O)cc1
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChI key
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)