주요 문서
702439
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
6-Formyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
181-185 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)