주요 문서
772607
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
2-Fluoroisonicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
125.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.512
bp
357-403 °C (decomposition)
density
1.257 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI key
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
187.0 °F
Flash Point (°C)
86.11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)